주요 문서
656542
Sigma-Aldrich
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
동의어(들):
Cyclohexylsulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
182.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.499
density
1.259 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)