주요 문서
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
동의어(들):
(±)-2-Methylstearic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
55.2-59 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)