Key Documents
651370
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
동의어(들):
UMP-13C9,15N2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H1115N2Na2O9P
Molecular Weight:
379.07
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom %
분석
≥95% (CP)
형태
solid
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+11
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)