주요 문서
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-piperidone
97%
동의어(들):
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
35-40 °C (lit.)
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
InChI key
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
주의사항
Handle under glove bag/N2.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)