주요 문서
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
동의어(들):
2-Propylacrylic acid homopolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H10O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn 20,000-80,000
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=C)CCC
InChI key
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)