주요 문서
647004
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3IN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
249.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
163-168 °C (lit.)
작용기
iodo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)