주요 문서
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
동의어(들):
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
87-91 °C (lit.)
작용기
imide
SMILES string
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
InChI key
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)