주요 문서
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
동의어(들):
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H36N4
CAS Number:
Molecular Weight:
272.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.453
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
InChI key
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)