주요 문서
644889
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-5-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
153-157 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)