주요 문서
644315
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde
97%
동의어(들):
3-Fluoroisonicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
125.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI key
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)