주요 문서
643912
Sigma-Aldrich
3-(2-Bromophenyl)propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
98-102 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
AOACQJFIGWNQBC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)