주요 문서
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazole
97%
동의어(들):
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H29NSSn
CAS Number:
Molecular Weight:
374.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
307-309 °C (lit.)
density
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
InChI key
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)