주요 문서
640050
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-methanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6F3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
177.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-3,12H,4H2
InChI key
CBSXUFWMVOAHTK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in synthesis of human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)