Key Documents
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
동의어(들):
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
116-120 °C (lit.)
작용기
amine
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChI key
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)