주요 문서
639125
Sigma-Aldrich
2-Biphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
257.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in diethyl ether
density
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)