About This Item
Linear Formula:
[(13CH3)213CH]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
108.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
68-69 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])O[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
8.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.