주요 문서
632376
Sigma-Aldrich
tert-Amyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
2-methoxy-2-(methyl-13C)-butane-1,4-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C3H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
105.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
COC([13CH3])([13CH3])C[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
HVZJRWJGKQPSFL-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)