주요 문서
631817
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methoxypyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
31-35 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
COc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)