주요 문서
631388
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClF3NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
276.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
208-214 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
InChI key
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)