주요 문서
617016
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl-d36-tin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3CD2CD2CD2)4Sn
Molecular Weight:
383.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
bp
145 °C (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+36
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2;
InChI key
AFCAKJKUYFLYFK-RELSAODYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
표적 기관
thymus,spleen
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)