동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
112-114 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
384.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
196.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.