주요 문서
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
동의어(들):
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCD=CDCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
118.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
137-140 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)