주요 문서
615501
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
Heptanedioic-d10 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C(CD2)5CO2H
Molecular Weight:
170.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
212 °C/10 mmHg
mp
103-105 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)