주요 문서
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentanol-OD
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
1-Pentan(ol-d), Amyl alcohol-OD, Pentyl alcohol-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH2OD
Molecular Weight:
89.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)