주요 문서
614297
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ND4NO3
Molecular Weight:
84.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)