주요 문서
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19D5H21O3
Molecular Weight:
307.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
InChI key
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)