Key Documents
609986
Sigma-Aldrich
Boric oxide-18O3
95 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
B218O3
Molecular Weight:
75.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 18O
형태
solid
질량 이동
M+6
SMILES string
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)