주요 문서
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
6LiOD · D2O
CAS Number:
Molecular Weight:
44.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
95 atom % 6Li
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
질량 이동
M+1
저장 온도
room temp
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)