주요 문서
607398
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO313CD3
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
양식
solid
bp
144-145 °C/5 mmHg
mp
25-28 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)