주요 문서
607304
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N hydrochloride
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD315NH2 · HCl
Molecular Weight:
71.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
232-234 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)