주요 문서
606618
Sigma-Aldrich
Toluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
동의어(들):
Methyl(benzene-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
98.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.920 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
YXFVVABEGXRONW-WBJZHHNVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)