주요 문서
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Triiodomethane-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CHI3
Molecular Weight:
394.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
형태
solid
mp
118-121 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI key
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)