About This Item
Linear Formula:
13COCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분자량
99.90 by atom % calculation
농도
~1 M in benzene
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter