주요 문서
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
동의어(들):
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC11H22O11 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
361.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)