주요 문서
604583
1,4-Dehydronifedipine-13C8
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
질량 이동
M+8
SMILES string
Cc1nc(C)c(C(=O)O[13CH3])c(c1C(=O)O[13CH3])-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,11+1,12+1
InChI key
UMQHJQGNGLQJPF-IIFZKARRSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)