주요 문서
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)21CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
369.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
85-86 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
InChI key
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)