동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
포함
BHT as stabilizer
bp
63-66 °C
density
0.921 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
InChI key
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Liver
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-7.6 °F
Flash Point (°C)
-22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.