주요 문서
604097
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl13CH2COCl
Molecular Weight:
113.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
density
1.430 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
표적 기관
Lungs
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)