주요 문서
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(Phenyl-13C6)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONH13C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
141.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChI key
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)