Key Documents
603716
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-13C3
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13CH213CH213CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
204.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
2.018 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
Br[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-VMIGTVKRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)