주요 문서
595128
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
라벨링 범위
1.5-2.5 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
애플리케이션
Polymer-supported base
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)