주요 문서
593834
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-3-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CO13CH2CH2CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
양식
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
InChI key
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)