주요 문서
593125
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
동의어(들):
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
86.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
50-60 atom % D
양식
solid
분자량
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)