주요 문서
591742
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3,OD
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D3C6H2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])cc([2H])cc1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D/hD
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-FYPISFBKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)