주요 문서
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
전이 온도
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
solubility
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)