주요 문서
589896
Sigma-Aldrich
Methyl-d1-amine-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2D15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
33.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)