주요 문서
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CH213CH213COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
InChI key
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)