주요 문서
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)