주요 문서
589594
Sigma-Aldrich
1-Propanol-2,2-d2
98 atom % D
동의어(들):
Propyl-2,2-d2 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CD2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
62.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)