주요 문서
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoledene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
Beilstein:
2085196
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −50.5±1°, neat
refractive index
n20/D 1.493
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
InChI key
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)